4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680036-250MG
SIAL680036-250MGEA
73.4
EUR
SIAL680036-250MG
4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₄Cl₂F₃N Molecular Weight: 218,01 g/mol |
MDL:
MFCD04972770 CAS-Nummer: 732306-24-0 |