3-Chlorpicolinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
680052-250MG
SIAL680052-250MGEA
89.4
EUR
SIAL680052-250MG
3-Chlorpicolinsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpicolinsäure
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol |
MDL:
MFCD01646325 CAS-Nummer: 57266-69-0 |