3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Pyrrolidin-1-yl(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone, 3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680222-1G
SIAL680222-1GEA
41.1
EUR
SIAL680222-1G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₄BNO₃ Molecular Weight: 301.19 g/mol |
MDL:
MFCD09027086 CAS-Nummer: 1073353-61-3 |