4-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]morpholine, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(morpholinomethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680230-1G
SIAL680230-1GEA
41.6
EUR
SIAL680230-1G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Morpholinomethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₃ Molecular Weight: 303,20 g/mol |
MDL:
MFCD04974052 CAS-Nummer: 364794-79-6 |