3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680532-10G
SIAL680532-10GEA
466
EUR
SIAL680532-10G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₂BNO₂ Molecular Weight: 164,9974 g/mol |
MDL:
MFCD01318996 CAS-Nummer: 178752-79-9 |