3-Hydroxy-2-iod-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
680907-5G
SIAL680907-5GEA
124
EUR
SIAL680907-5G
3-Hydroxy-2-iod-4-methoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇IO₃ Molecular Weight: 278,439 g/mol |
MDL:
MFCD04129042 CAS-Nummer: 138490-94-5 |