3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on, 1-(3-Chlor-4-hydroxyphenyl)ethanon
681032-5G
SIAL681032-5GEA
130
EUR
SIAL681032-5G
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00663621 CAS-Nummer: 2892-29-7 |