2-Brom-4-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681113-5G
SIAL681113-5GEA
11.9
EUR
SIAL681113-5G
2-Brom-4-chlorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD00672930 CAS-Nummer: 936-08-3 UN: 2928 ADR: 6.1,II |