3-(3-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681148-5G
SIAL681148-5GEA
110
EUR
SIAL681148-5G
3-(3-Bromphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(3-Bromphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD01310792 CAS-Nummer: 42287-90-1 |