2-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
o-Iodobenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681172-5G
SIAL681172-5GEA
90
EUR
SIAL681172-5G
2-Iodbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN Molecular Weight: 229,02 g/mol |
MDL:
MFCD00079761 CAS-Nummer: 4387-36-4 |