2-(Trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Trifluoromethylnicotinic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681261-500MG
SIAL681261-500MGEA
159
EUR
SIAL681261-500MG
2-(Trifluormethyl)nicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191,11 g/mol |
MDL:
MFCD01862052 CAS-Nummer: 131747-43-8 |