2-Chlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681288-500MG
SIAL681288-500MGEA
154
EUR
SIAL681288-500MG
2-Chlor-5-methoxypyrimidin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
Formel:
C₅H₅ClN₂O Molecular Weight: 144,56 g/mol |
MDL:
MFCD08702770 CAS-Nummer: 22536-65-8 |