6-Brom-1,3-dichlorisochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
681768-1G
SIAL681768-1GEA
115
EUR
SIAL681768-1G
6-Brom-1,3-dichlorisochinolin, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N Molecular Weight: 276,9448 g/mol |
MDL:
MFCD09258639 CAS-Nummer: 552331-05-2 |