1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
682233-1G
SIAL682233-1GEA
30.4
EUR
SIAL682233-1G
1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(2-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilan
Formel:
C₁₈H₂₆O₂Si₂ Molecular Weight: 330,57 g/mol |
MDL:
MFCD09265162 CAS-Nummer: 332343-84-7 |