2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
682438-1G
SIAL682438-1GEA
204
EUR
SIAL682438-1G
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Molecular Weight: 206,1220 g/mol |
MDL:
MFCD08532494 CAS-Nummer: 24821-17-8 |