4-Cyan-3-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
682454-500MG
SIAL682454-500MGEA
124
EUR
SIAL682454-500MG
4-Cyan-3-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₄FNO Molecular Weight: 149,1200 g/mol |
MDL:
MFCD06738989 CAS-Nummer: 101048-76-4 |