2-Fluor-6-iodbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
682489-1G
SIAL682489-1GEA
55
EUR
SIAL682489-1G
2-Fluor-6-iodbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-6-iodobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FIO Molecular Weight: 250,01 g/mol |
MDL:
MFCD07371506 CAS-Nummer: 146137-72-6 |