2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683280-1G
SIAL683280-1GEA
81
EUR
SIAL683280-1G
2-Amino-4-(2,4-difluorphenyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂S Molecular Weight: 212,22 g/mol |
MDL:
MFCD00472891 CAS-Nummer: 105512-80-9 |