2-Amino-4-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluor-2-hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683302-1G
SIAL683302-1GEA
32.4
EUR
SIAL683302-1G
2-Amino-4-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-fluorphenol
Formel:
C₆H₆FNO Molecular Weight: 127,12 g/mol |
MDL:
MFCD00077451 CAS-Nummer: 399-97-3 |