(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (±)-2,4-Dihydroxy-2-methylpentan

68338-100ML
SIAL68338-100MLEA 708 EUR
SIAL68338-100ML
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004547
CAS-Nummer: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR