2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683809-5G
SIAL683809-5GEA
90.6
EUR
SIAL683809-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179.97 g/mol |
MDL:
MFCD02179452 CAS-Nummer: 374538-03-1 |