2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683833-5G
SIAL683833-5GEA
92.8
EUR
SIAL683833-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193.99 g/mol |
MDL:
MFCD02179453 CAS-Nummer: 380430-53-5 |