8-Chlorchinaldin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
8-Chloro-2-methylquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683914-5G
SIAL683914-5GEA
86.7
EUR
SIAL683914-5G
8-Chlorchinaldin, Sigma-Aldrich®
8-Chlorchinaldin
Formel:
C₁₀H₈ClN Molecular Weight: 177.63 g/mol |
MDL:
MFCD00051764 CAS-Nummer: 3033-82-7 |