2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683965-1G
SIAL683965-1GEA
37.2
EUR
SIAL683965-1G
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,4-Bis(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₅BF₆O₂ Molecular Weight: 257,93 g/mol |
MDL:
MFCD01631349 CAS-Nummer: 153254-09-2 |