6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine, 6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684627-1G
SIAL684627-1GEA
84.9
EUR
SIAL684627-1G
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,15 g/mol |
MDL:
MFCD05865116 CAS-Nummer: 183428-90-2 |