5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684635-1G
SIAL684635-1GEA
87.3
EUR
SIAL684635-1G
5-Brom-4,6-dichlorpyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄HBrCl₂N₂ Molecular Weight: 227,88 g/mol |
MDL:
MFCD00047379 CAS-Nummer: 68797-61-5 EINECS: 272-305-9 |