2,2-Difluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2-Difluoropropanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684686-250MG
SIAL684686-250MGEA
128
EUR
SIAL684686-250MG
2,2-Difluorpropionsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluorpropionsäure
Formel:
C₃H₄F₂O₂ Molecular Weight: 110,06 g/mol |
MDL:
MFCD03093764 CAS-Nummer: 373-96-6 UN: 3261 ADR: 8,II |