2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
684724-1G
SIAL684724-1GEA
78.1
EUR
SIAL684724-1G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N Molecular Weight: 181,54 g/mol |
MDL:
MFCD00042226 CAS-Nummer: 39890-95-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |