Magnesiumchlorid 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

68475-100ML-F
SIAL68475-100ML-FEA 111 EUR
SIAL68475-100ML-F
Magnesiumchlorid 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95.21 g/mol
Siedepunkt: 1412
Schmelzpunkt: 715
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR