trans-3-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-3-Methyl-2-pentene

68490-5ML
SIAL68490-5MLEA 180 EUR
SIAL68490-5ML
trans-3-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
trans-3-Methyl-2-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 70,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –138,5 °C
Dichte: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009334
CAS-Nummer: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR