6-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
684902-1G
SIAL684902-1GEA
51.5
EUR
SIAL684902-1G
6-Brom-2-pyridincarbonitril, Sigma-Aldrich®
6-Brom-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molecular Weight: 183,0100 g/mol |
MDL:
MFCD00234142 CAS-Nummer: 122918-25-6 |