3-Fluor-4-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
685216-5G
SIAL685216-5GEA
674
EUR
SIAL685216-5G
3-Fluor-4-iodpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-4-iodpyridin
Formel:
C₅H₃FIN Molecular Weight: 222.99 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03092927 CAS-Nummer: 22282-75-3 UN: 3261 ADR: 8 III |