trans-4-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (E)-4-Methyl-2-pentene

68522-10ML
SIAL68522-10MLEA 69.9 EUR
SIAL68522-10ML
trans-4-Methyl-2-penten, Sigma-Aldrich®
trans-4-Methyl-2-penten
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 58,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –140,8 °C
Dichte: 0,6686 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065138
CAS-Nummer: 674-76-0
EINECS: 211-616-6
UN: 3295
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR