3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

685755-250MG
SIAL685755-250MGEA 106 EUR
SIAL685755-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 114…126 °C
MDL: MFCD06660421
CAS-Nummer: 28036-33-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR