Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

686026-10G
SIAL686026-10GEA 125 EUR
SIAL686026-10G
Lithiumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lithiumtetrahydroborat
Formel: H₄BLi
Molecular Weight: 21,78 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 274…277 °C
Dichte: 0,666 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011088
CAS-Nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN: 1413
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05547

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR