Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Lithiumaluminiumhydrid, Lithiumalanat, Aluminiumlithiumhydrid, LAH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

686034-10G
SIAL686034-10GEA 121 EUR
SIAL686034-10G
Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Molecular Weight: 37,95 g/mol
Schmelzpunkt: 125 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,00348

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR