Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Titandihydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686069-1G
SIAL686069-1GEA
51.7
EUR
SIAL686069-1G
Titan(II)hydrid, Sigma-Aldrich®
Titan(II)hydrid
Formel:
H₂Ti Molecular Weight: 49,9 g/mol Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00151301 CAS-Nummer: 7704-98-5 EINECS: 231-726-8 UN: 1871 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,09473 |