Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686077-1G
SIAL686077-1GEA 315 EUR
SIAL686077-1G
Scandium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)chlorid
Formel: Cl₃Sc
Molecular Weight: 151,31 g/mol
Schmelzpunkt: 940 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (940 °C)
MDL: MFCD00011221
CAS-Nummer: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1