2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686166-5G
SIAL686166-5GEA
53.1
EUR
SIAL686166-5G
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₅N₃S Molecular Weight: 115,16 g/mol |
MDL:
MFCD00003110 CAS-Nummer: 108-33-8 EINECS: 203-573-7 |