(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-4-Chloro-alpha-methylbenzyl Alcohol, (R)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686298-1G
SIAL686298-1GEA
247
EUR
SIAL686298-1G
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO Molecular Weight: 156,61 g/mol |
MDL:
MFCD06797295 CAS-Nummer: 75968-40-0 |