3-Brom-2-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-2-pyridinol
686387-1G
SIAL686387-1GEA
107
EUR
SIAL686387-1G
3-Brom-2-hydroxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411569 CAS-Nummer: 13466-43-8 |