3-Amino-5-brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686425-5G
SIAL686425-5GEA
192
EUR
SIAL686425-5G
3-Amino-5-brombenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-5-bromobenzoic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol |
MDL:
MFCD00227745 CAS-Nummer: 42237-85-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |