2-Fluor-6-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-6-tolualdehyd, 6-Fluor-o-tolualdehyd, 6-Fluor-o-tolylaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
686719-1G
SIAL686719-1GEA
95
EUR
SIAL686719-1G
2-Fluor-6-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-6-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol |
MDL:
MFCD09258962 CAS-Nummer: 117752-04-2 |