Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687197-5G
SIAL687197-5GEA
46.7
EUR
SIAL687197-5G
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₇H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 169,18 g/mol |
MDL:
MFCD00051652 CAS-Nummer: 31037-02-2 |