(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687278-1G
SIAL687278-1GEA
92.9
EUR
SIAL687278-1G
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
(R)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ |
MDL:
MFCD04115306 CAS-Nummer: 143900-43-0 |