(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687367-1G
SIAL687367-1GEA
97.4
EUR
SIAL687367-1G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin, Sigma-Aldrich®
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201,27 g/mol |
MDL:
MFCD04115307 CAS-Nummer: 143900-44-1 |