(Methylsulfonyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methylphenylsulfon
68742-10G
SIAL68742-10GEA
169
EUR
SIAL68742-10G
(Methylsulfonyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(Methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₈O₂S Molecular Weight: 156,21 g/mol |
MDL:
MFCD00014741 CAS-Nummer: 3112-85-4 EINECS: 221-476-8 |