Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

687502-25G
SIAL687502-25GEA 915 EUR
SIAL687502-25G
Titan(IV)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)isopropoxid
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00008871
CAS-Nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
UN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR