2-Methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687634-1G
SIAL687634-1GEA
80.2
EUR
SIAL687634-1G
2-Methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol |
MDL:
MFCD00513435 CAS-Nummer: 4021-11-8 |