2-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Indol-2-carboxaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
687782-1G
SIAL687782-1GEA
156
EUR
SIAL687782-1G
2-Indolcarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Indolcarbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol |
MDL:
MFCD03001425 CAS-Nummer: 19005-93-7 |